N5540
Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant
freeze-dried protein glass
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nivel de calidad
formulario
freeze-dried protein glass
actividad específica
20-40 units/mg protein
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
Definición de unidad
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable