Merck
N5387
Sigma-Aldrich
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Beilstein:
4352384
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
3-(2-Naphthyl)-D-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rodriguez, M., et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 26, 245-245 (1991)