Merck
N1390
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-serine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O5S · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
439.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC[C@H](NSc3ccccc3[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H10N2O5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;12-5-6(9(13)14)10-17-8-4-2-1-3-7(8)11(15)16/h11-13H,1-10H2;1-4,6,10,12H,5H2,(H,13,14)/t;6-/m.0/s1
Clave InChI
MFUIDDKVSATADN-ZCMDIHMWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-serine is the stable NPS derivative of L-serine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient Procedure for the Preparation of Oligomer-Free N α -Fmoc Amino Acids
Nowshuddina, S., Raoa, M.N.A., and Ram Reddya, A.
Synthetic Communications, 39, 2022-2031 (2009)