Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1300 € — Save 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
6 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 41,80 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R8014
Feature:
to hold 100 x 1.5 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 6 ea
41,80 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polypropylene
feature
to hold 100 x 1.5 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R8014
parameter
-80-135 °C temp. range
General description
IceRack™ boxes have a removable white tube tray that allows the blue base to be filled with crushed ice or other temperature-controlling materials. They also feature a translucent cover. Temperature-sensitive samples and assays in microtubes can be processed with an extra degree of temperature stability. These boxes are suitable for use with screw-cap or snap-cap microtubes from 0.5mL to 1.5/2.0mL.
IceRack™ for 100 × 1.5mL tubes, detachable lid, tube platform, and base, numbered cavities, accepts snap cap and screw cap 1.5mL to 2.0mL tubes, 6/cs
Features and Benefits
- Designed for crushed Ice
- Polypropylene, -80°C to 135°C
- Detachable “lift-off” lids
- Economical
- For screw cap and snap cap tubes
Legal Information
IceRack is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio IceRack™ Tube Platform with Detachable Lid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?