MTCP9601SW
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, low profile/Fast, semi-skirted, semi-skirted, white
Sinónimos:
multiwell plate
Seleccione un Tamaño
234,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
234,00 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
white
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted
semi-skirted
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P9601-SW
tamaño
96 well
pocillo volumen
0.1 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)