MTCP5200300U
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 30-300 μL
Sinónimos:
pipette
Seleccione un Tamaño
237,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
237,00 €
Productos recomendados
Características
adjustable
manual
no. of channels 1
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P5200-300U
capacidad
30-300 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)