Documentos clave
MTCP52001M
MTC Bio ProPette LE Adjustable Pipettor
capacity 100-1000 μL
Sinónimos:
pipette
Seleccione un Tamaño
1 EA
237,00 €
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
237,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
adjustable
manual
no. of channels 1
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio P5200-1M
capacidad
100-1000 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
ProPette LE Single-Channel Pipettes provide maximum precision at virtually every conceivable volume. They feature a digital micrometer that is adjustable for precise volume control as well as a mechanical volume lock positioned at the top of the pipette that can be engaged or disengaged with one hand. These pipettors are lightweight and finely balanced for maximum ergonomics.
ProPette LE, 100 to 1000µL
Características y beneficios
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (0.1µL-10mL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)