MTCP4300RK
MTC™ Bio Non-Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, rack of 10 × 96 ea
Sinónimos:
pipetting tip, plastic tube, sample storage tube
Seleccione un Tamaño
66,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
66,60 €
Productos recomendados
Materiales
clear
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
envase
rack of 10 × 96 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P4300-RK
capacidad
300 μL
volumen
300 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- For 300µL pipettes
- Also fits most 200µL pipettes
- Filtered or non-filtered
- Pre-sterilized
- Autoclavable box-rack
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)