MTCC3150SL
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
conical clear bottom, capacity 1.5 mL, with loop attached cap, pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Sinónimos:
conical tube, plastic tube
Seleccione un Tamaño
218,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
218,00 €
Productos recomendados
Materiales
clear tube
conical clear bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene
screw top cap (loop attached)
esterilidad
sterile
Características
graduation: no
envase
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C3150-SL
Parámetros
22,000 × g speed
capacidad
1.5 mL
diám. × L
13 mm × 47 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)