Saltar a
MTCB1203
MTC Bio MultiBox for Western Blotting
4 compartments, L × W × D 32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels
Sinónimos:
gel processing box, multi gel processing box, MTC Bio B1203, western blot apparatus, western blot chamber
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC Bio B1203
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 6 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio B1203
L × W × D
32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
General description
MultiBox, 4 compartments, 32 x 52 x 28mm each (11/4 x 2 5/16 x 11/8 in.), for various gels, 6/pk
The MultiBox Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)