Documentos clave
MTCB120011
MTC Bio Western Blot Box
L × W × D 4 3/8 in. (11.1 cm) × 2 1/16 in. (5.2 cm) × 1 7/8 in. (4.7 cm), clear
Sinónimos:
multi blot box, stacking western blot box
Seleccione un Tamaño
5 EA
47,40 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
47,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
polystyrene
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio B1200-11
L × An × P
4 3/8 in. (11.1 cm) × 2 1/16 in. (5.2 cm) × 1 7/8 in. (4.7 cm)
Descripción general
Blot Box, 4 3/8 x 2 1/16 x 1 1/8in. (11.1x 5.2 x 2.9cm), 5/pk
These Blot boxes are correctly matched to common blot sizes, enabling more blots to fit on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. All corners are formed at 90˚ angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies. Black Blot boxes are light-blocking opaque for use with light sensitive samples.
Características y beneficios
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)