MSST0039
SILu™Prot IFNG Interferon Gamma human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinónimos:
IFNγ, IFN-gamma, IFNG mass-spectrometry standard, Immune interferon, Immuneinterferon, Interferon-gamma mass-spectrometry standard, stable isotope-labeled human IFNG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Análisis
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
potencia
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
mol peso
calculated mol wt 17 kDa
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
idoneidad
suitable for mass spectrometry (standard)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IFNG(3458)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable