Merck
MAK521
Sigma-Aldrich
Fumarase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Seleccione un Tamaño
1 KIT
583,00 €
583,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
583,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
583,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
neurological disorders; neonatal diseases
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Fumarase (or fumarate hydratase) is an enzyme that catalyzes the reversible hydration/dehydration reaction of fumarate to malate. Fumarase exists in two isoforms: a cytosolic and mitochondrial form. In the citric acid cycle, it facilitates a transition step in the production of energy in the form of NADH. Fumarase deficiency in humans results in early brain development problems and is characterized by poor feeding, hypotonia, failure to thrive, etc.
Características y beneficios
  • Linear detection range: 0.4 to 70 U/L
  • Compatible with high-throughput handling systems.
Idoneidad
The kit is suitable for fumarase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, erythrocytes, tissue and culture media.)
Principio
The Fumarase Assay Kit is a non-radioactive, colorimetric assay based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADH-coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT which exhibits an absorption maximum at 565 nm. The increase in absorbance at 565 nm is proportional to the enzyme activity.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)