MAK499
Glutamate Dehydrogenase (GDH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
Assay Kit for Glutamate Dehydrogenase Activity
Seleccione un Tamaño
410,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
410,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
agriculture
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
cancer; gastrointestinal diseases
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Linear detection range: 0.4 to 80 U/L for 30 minute reaction. Detection Limit of 0.1 U/L for 120 minute reaction.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)