MAK485
Pyruvate Kinase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
PK Activity Assay Kit
Seleccione un Tamaño
539,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
539,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
pharmaceutical
método de detección
colorimetric
fluorometric
enfermedades relevantes
metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer; hematological disorder
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- 0.1 to 50 U/L for colorimetric assay and 0.01 to 2 U/L for fluorometric assay
Idoneidad
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)