The supplier has not tested MAK459 with tissue samples, but it is possible that it would work. It's important to note that samples containing bile acids such as sodium deoxycholate can interfere with this assay and should be avoided. Additionally, samples should be clear and free of particles or turbidities.
MAK459
Detergent Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
Detergent Detection Kit
Seleccione un Tamaño
421,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
421,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
(No metal containers. Tightly closed.)
entrada
protein
water
soil
aplicaciones
agriculture
environmental
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Soil Testing
- Water Testing
- Detergent Detection in Biological Samples
Características y beneficios
Linear Detection Range:
- Tween 80: Detect concentrations ranging from 0.012 to 4 mM
- Tween 20: Detect concentrations ranging from 0.06 to 5 mM
- Triton X-100: Detect concentrations ranging from 0.23 to 12 mM
- Brij L23/35: Detect concentrations ranging from 0.09 to 5 mM
- DTAC: Detect concentrations ranging from 0.08 to 2 mM
- SDS: Detect concentrations ranging from 10 to 25 mM
Idoneidad
Principio
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Can the product MAK459 be used with tissue samples?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Cationic/Nonionic Detergent는 560 nm로 측정하라 돼있는데 590 nm로 측정해도 될까요?
1 respuesta-
This kit has been optimized for use at 560 nm. It would be up to the end user to determine suitability at a different wavelength.
¿Le ha resultado útil?