MAK275
High Sensitivity DHAP Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Productos recomendados
método de detección
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)