Merck
MAK008
Sigma-Aldrich
Kit de análisis de hidroxiprolina
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
Kit de cuantificación de hidroxiprolina
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
dermatological diseases
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La hidroxiprolina (4-hidroxiprolina) es un aminoácido no proteinogénico formado por la hidroxilación postraduccional de la prolina. La hidroxiprolina es un componente principal del colágeno, donde sirve para estabilizar la estructura helicoidal. Dado que la hidroxiprolina está muy restringida al colágeno, la determinación de los niveles de hidroxiprolina pueden utilizarse como indicador del contenido de colágeno. Las enfermedades que aumentan el recambio de colágeno pueden elevar las concentraciones de hidroxiprolina en suero y en orina. Las concentraciones de hidroxiprolina en suero y en orina pueden utilizarse como marcador de la reabsorción ósea.
Aplicación
El kit del ensayo de la hidroxiprolina se ha utilizado para determinar la concentración de hidroxiprolina y colágeno.
Idoneidad
Adecuado para la detección de hidroxiprolina en sobrenadantes de cultivo celular y de tejidos, orina, plasma, suero y otras muestras biológicas.
Principio
En el kit de análisis de hidroxiprolina, se determina la concentración de hidroxiprolina mediante la reacción de la hidroxiprolina oxidada con 4-(dimetilamino)benzaldehído (DMAB), que da lugar a un producto colorimétrico (560 nm), proporcional a la hidroxiprolina presente.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C
Visite la Librería de documentos
Urinary biochemical markers for bone resorption during the menstrual cycle.
Gorai I, et al.
Calcified Tissue International, 57(2), 100-104 (1995)
Chunming Jiang et al.
BioMed research international, 2015, 867140-867140 (2016-02-18)
Acute kidney injury (AKI) is associated with an increased risk of developing advanced chronic kidney disease (CKD). Yet, effective interventions to prevent this conversion are unavailable for clinical practice. In this study, we examined the beneficial effects of Tanshinone IIA
Lodish H, et al.
Molecular Cell Biology. 4th edition. (2000)
Proline and hydroxyproline metabolism: implications for animal and human nutrition.
Wu G, et al.
Amino Acids, 40(4), 1053-1063 (2011)
M K North et al.
Meat science, 110, 145-152 (2015-08-01)
This study aimed to determine the optimum ageing period for vacuum-packed springbok (Antidorcas marsupialis) Longissimus thoracis et lumborum (LTL) and Biceps femoris (BF) muscle stored at 5.4 ± 1.0°C. Portions of muscle from seven male and six female springbok were