MAK463
Hydroxyproline Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
Hydroxyproline Assay Kit (Perchlorate-free)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
cosmetics
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
dermatological diseases; rheumatological diseases; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Características y beneficios
- Linear detection range 0.5 µg/mL to 50 µg/mL hydroxyproline
- Assay uses an improved perchlorate-free chemistry
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1