M9532
Mannitol Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Sinónimos:
polyol dehydrogenases, Mannitol:NAD oxidoreductase
About This Item
Productos recomendados
formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
≥60 units/mg protein
mol peso
136 kDa
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves