Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N3O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
242.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl.CC(N)(Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-7(8,6(11)12)2-5-3-9-4-10-5;/h3-4H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI key
AABZGRFLFXCQEY-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?