Saltar a
M8449
MAN-5 Glycan
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
(Man)5(GlcNAc)2, Mannopentaose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), Oligomannose-5 glycan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
290,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H78N2O36
Número CAS:
Peso molecular:
1235.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(OC2OC(COC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C(OC5OC(CO)C(O)C(O)C5O)C3O)C(O)C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C2O)C(O)C1NC(C)=O)C(O)CO
InChI
1S/C46H78N2O36/c1-11(55)47-13(3-49)22(58)37(14(57)4-50)81-41-21(48-12(2)56)28(64)38(18(8-54)78-41)82-46-36(72)40(84-45-34(70)31(67)25(61)17(7-53)77-45)27(63)20(80-46)10-74-43-35(71)39(83-44-33(69)30(66)24(60)16(6-52)76-44)26(62)19(79-43)9-73-42-32(68)29(65)23(59)15(5-51)75-42/h3,13-46,50-54,57-72H,4-10H2,1-2H3,(H,47,55)(H,48,56)
InChI key
KIAGZJJOMMNKBW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antibodies carrying high levels of N-linked mannose-5 glycan (Man5) possesses increased antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) than antibodies with fucosylated complex or hybrid glycans.
Antibodies bearing high levels of N-linked mannose-5 glycan (Man-5) have been found to exhibit enhanced antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) when compared to antibodies with fucosylated complex or hybrid glycans.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR1767C7170C9752
description
≥90% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
practical grade, powder
description
BioReagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
purified powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)