Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cn(C)c2ccccc12
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?