Saltar a
M7755
Monellin from Dioscoreophyllum cumminsii (serendipity berry)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
699,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.56
MDL number:
699,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
General description
Monellin is considered a sweet protein and consists of two subunits, chain A and chain B.[1] It is used as a non-carbohydrate sweetener and is beneficial for diabetic patients.[2]
Application
Monellin from Dioscoreophyllum cumminsii (serendipity berry) has been used in biophysical studies.[3][4]
Analysis Note
Partially purified.
Other Notes
An intensely sweet protein.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the purity, molecular weight, source and pI of your monellin?
    1 respuesta
    1. The minimum purity of this material is 90%. This is a partially purified product, the lot-specific purity is published in the Certificate of Analysis. The calculated molecular weight of the A chain 5250 g/mol and the calculated molecular weight of the B chain is 5834.6 g/mol. The PI has not been determined. Additional information on the structure and sequence are available in the following publications:
      Agric. Biol. Chem. 54, 2219 (1990)
      https://www.jstage.jst.go.jp/article/bbb1961/54/9/54_9_2219/_article
      Hoppe-Seylers Z. Physiol. Chem., Bd., 357, S. 585-592, 1976, Gerhard Frank and Herbert Zuber.
      https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/bchm2.1976.357.1.585/html?lang=en&srsltid=AfmBOorEbjl5alg1BLX6-3PhZ-l5bguqKwUQ06-OYt9bpJxLCVJoj1i6
      Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/m7755#product-documentation
      ¿Le ha resultado útil?