Merck
M6762
Sigma-Aldrich
1-Metil-2-pirrolidinona
Sinónimos:
1-Metil-2-pirrolidona, N-Metil-2-pirrolidona, NMP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
106420
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
temp. de autoignición
518 °F
lim. expl.
9.5 %
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: miscible 0.1 mL/mL, clear, colorless (10%, v/v)
H2O: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: miscible
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yun Ping Neo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(22), 5163-5172 (2014-05-16)
Effects of heat treatment on structure and physicochemical properties of zein (Ze) and gallic acid loaded zein (Ze-GA) electrospun fiber mats were investigated. The electrospun fiber mats displayed different surface and physicochemical properties after being heat-cured at 150 °C for
Laura Vogelaar et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 1(6), 645-655 (2006-12-29)
Phase separation micromolding (PSmicroM) is a versatile microfabrication technique that can be used to structure a very broad range of polymers, including block copolymers and biodegradable and conductive polymers without the need for clean-room facilities. By incorporating a subsequent process
B A Jönsson et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 694(2), 351-357 (1997-07-04)
A method for simultaneous determination of 5-hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide in urine is described. These compounds are metabolites of N-methyl-2-pyrrolidone, a powerful and widely used organic solvent. 5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide were purified from urine by adsorption to a C8 solid-phase extraction
Chun-Wa Chung et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(2), 576-586 (2011-12-06)
Bromodomain-containing proteins are key epigenetic regulators of gene transcription and readers of the histone code. However, the therapeutic benefits of modulating this target class are largely unexplored due to the lack of suitable chemical probes. This article describes the generation
David S Hewings et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(19), 6761-6770 (2011-08-20)
Histone-lysine acetylation is a vital chromatin post-translational modification involved in the epigenetic regulation of gene transcription. Bromodomains bind acetylated lysines, acting as readers of the histone-acetylation code. Competitive inhibitors of this interaction have antiproliferative and anti-inflammatory properties. With 57 distinct