Merck
M6317
Sigma-Aldrich
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine-5′-(γ-thio)triphosphate triethylammonium salt solution
≥90% (HPLC), aqueous solution
Sinónimos:
MANT-GTPγS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N6O14P3S
Peso molecular:
669.37
Código UNSPSC:
41106305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
aqueous solution
color
colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor.
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor. Competitively inhibited forskolin/Mn2+-stimulated adenylyl cyclase (AC) in S49 cyc- membranes (insect cells deficient in Gαs) with the IC50 value of 84 nM.
Otras notas
The product is a mixture of 2 esters.
Definición de unidad
1 unit = 1 μl of 10 mM solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)