M5890
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
≥98% (GC)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D 8.1 to 9.5 °, c = 1% (w/v) in chloroform
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3
Clave InChI
DPOQCELSZBSZGX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)