Merck
M5034
Sigma-Aldrich
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
Sinónimos:
trans-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~99% (capillary GC)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
Clave InChI
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
Envase
Sealed ampule.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)