Merck
M4542
Sigma-Aldrich
Melanin Concentrating Hormone rat
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
MCH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C105H160N30O26S4
Número de CAS:
Peso molecular:
2386.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
composición
Peptide content, ≥70%
solubilidad
water: 1 mg/mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CSCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC1=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc6ccccc6)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C105H160N30O26S4/c1-53(2)42-70-86(144)118-50-80(138)119-64(24-16-36-114-103(108)109)90(148)133-83(55(5)6)100(158)130-73(45-58-28-30-60(136)31-29-58)93(151)124-69(26-18-38-116-105(112)113)101(159)135-39-19-27-78(135)99(157)132-77(98(156)128-74(46-59-49-117-63-23-15-14-22-61(59)63)95(153)121-66(32-33-79(107)137)91(149)134-84(56(7)8)102(160)161)52-165-164-51-76(97(155)123-68(35-41-163-10)88(146)126-70)131-87(145)65(25-17-37-115-104(110)111)120-92(150)71(43-54(3)4)127-89(147)67(34-40-162-9)122-96(154)75(48-82(141)142)129-94(152)72(44-57-20-12-11-13-21-57)125-85(143)62(106)47-81(139)140/h11-15,20-23,28-31,49,53-56,62,64-78,83-84,117,136H,16-19,24-27,32-48,50-52,106H2,1-10H3,(H2,107,137)(H,118,144)(H,119,138)(H,120,150)(H,121,153)(H,122,154)(H,123,155)(H,124,151)(H,125,143)(H,126,146)(H,127,147)(H,128,156)(H,129,152)(H,130,158)(H,131,145)(H,132,157)(H,133,148)(H,134,149)(H,139,140)(H,141,142)(H,160,161)(H4,108,109,114)(H4,110,111,115)(H4,112,113,116)/t62-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,83-,84-/m0/s1
Clave InChI
MWLPXSMFEPHETN-QRXCLJFASA-N
Información sobre el gen
rat ... Pmch(24659)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Melanin-concentrating hormone functions in the nervous system: food intake and stress.
Hervieu G
Expert Opinion on Therapeutic Targets (2003)
Identification of melanin concentrating hormone (MCH) as the natural ligand for the orphan somatostatin-like receptor 1 (SLC-1)
Dietmar Bachner
Febs Letters (1999)
Wenting Cheng et al.
Talanta, 219, 121242-121242 (2020-09-06)
Growing evidence suggests that exosomes-encapsulated miRNAs detection is of paramount significance in early diagnostics of cancer due to protection from degradation by ribonuclease. However, exosomal microRNAs with low abundance and subtle variation have restricted their clinical application. Herein, an electrochemical
The role of melanin concentrating hormone (MCH) in the central chemoreflex: a knockdown study by siRNA in the lateral hypothalamus in rats.
Li N
PLoS ONE (2014)
Melanin-concentrating hormone induces insulin resistance through a mechanism independent of body weight gain
Marcio P
The Journal of Endocrinology (2005)