M4154
β-N-Methylamino-L-alanine hydrochloride
Sinónimos:
L-BMAA
About This Item
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNCC(N)C(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)