Merck
M3879
Sigma-Aldrich
3-Methyl-L-histidine
Sinónimos:
τ-Methyl-L-histidine, (S)-1-Methylimidazole-4-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.18
Código UNSPSC:
12352200
Otras notas
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)