Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 128,00 € |
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 392,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
215.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
250-825-7
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Mexiletine hydrochloride, powder
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
InChI key
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Mexiletine is a potent sodium channel blocker. It is a cardiac antiarrhythmic and is used as an adjuvant in headache and neuropathic pain[1] Mexiletine is used for treating myotonia in sodium channelopathies[6] and reduces the cardiac action potential depolarization but shows no impact on atrial refractoriness. Its inhibitory effect on sodium channels is effective in treating potassium aggravated myotonia.[6]
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility methanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| originator Boehringer Ingelheim | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mexiletine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?