Merck
M2261
Sigma-Aldrich
L-Mannonic acid γ-lactone
Sinónimos:
L-Mannono-1,4-lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O6
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O