Merck
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)Mannose 1-phosphate dipotassium salt
≥95%
Sinónimos:
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11O9PK2
Número de CAS:
Peso molecular:
336.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
El producto M2152 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
Clave InChI
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)