Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
306.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
H2O: 4.5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Cc1[nH]c2ccc(O)cc2c1CCN
Gene Information
human ... HTR3A(3359), HTR3B(9177)
Biochem/physiol Actions
5-HT3 serotonin receptor agonist.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?