M103
1-Methyl-4-(2′-methylphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
solid
Sinónimos:
2′-Methyl-MPTP hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: soluble
ethanol: soluble
cadena SMILES
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-11-5-3-4-6-13(11)12-7-9-14(2)10-8-12;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
QLIQCKBPYIWPTE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges