Saltar a
L8510
(+)-Longifolene
Sinónimos:
(1R,2S,7S,9S)-3,3,7-Trimethyl-8-methylenetricyclo[5.4.0.02.9]undecane, Junipene, Kuromatsuene, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
EC Number:
207-491-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2044263
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
254 °C/706 mmHg (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
InChI key
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
101.00 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)