Saltar a
L6789
Laser Tough-Spots®
diam. 1 in., white
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech SPOT-4000, coloured label, product identification label
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
75,20 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-4000
Material:
polyolefin , white
Diam.:
1 in.
Packaging:
pack of 1260 ea (63 labels per sheet)
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polyolefin , white
packaging
pack of 1260 ea (63 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-4000
diam.
1 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L6664L6039L6539
description
diam. 1 in., white
description
diam. 3/4 in., white
description
diam. 1/2 in., blue
description
diam. 1/2 in., yellow
diam.
1 in.
diam.
3/4 in.
diam.
1/2 in.
diam.
1/2 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-3000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2500
material
polyolefin , white
material
polyolefin , white
material
blue , polyolefin
material
polyolefin , yellow
packaging
pack of 1260 ea (63 labels per sheet)
packaging
pack of 2160 ea (108 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)