L6649
Lonomycin A sodium salt from Streptomyces ribosidificus
90-95% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90-95% (TLC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CO[C@H]1C[C@]2(CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H]4O[C@H]([C@H](OC)[C@@H]4C)[C@H]5O[C@](C)(O)[C@H](C)[C@@H](OC)[C@@H]5C)O[C@@H]([C@@H]1C)[C@@H](C)[C@H]6O[C@](O)([C@H](C)[C@@H](OC)[C@H]6C)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C44H76O14.Na/c1-21-29(49-12)20-43(56-31(21)22(2)32-23(3)34(51-14)27(7)44(48,57-32)28(8)39(45)46)19-18-40(9,58-43)30-16-17-41(10,54-30)38-25(5)35(52-15)37(53-38)36-24(4)33(50-13)26(6)42(11,47)55-36;/h21-38,47-48H,16-20H2,1-15H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/t21-,22-,23+,24+,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,40+,41+,42+,43-,44-;/m1./s1
Clave InChI
PIKGYGHAIOUQMF-SZCYNZSUSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)