Merck
L6640
Sigma-Aldrich
Cloruro de lantano(III) heptahidratado
ACS reagent, 64.5-70.0% LaCl3 basis
About This Item
Fórmula lineal:
LaCl3 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
371.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
ACS reagent
concentración
64.5-70.0% LaCl3
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
mp
91 °C (dec.) (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤1 ppm
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Clave InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bloqueador de los canales de calcio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)