L6394
Lysozyme human
lyophilized powder, ≥100,000 units/mg protein
Sinónimos:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Productos recomendados
formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥100,000 units/mg protein
composición
Protein, ~10% E1%/280
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LYZ(4069)
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
sustrato
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable