Merck
L6271
Sigma-Aldrich
L-Leucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
343.44
Beilstein:
5201666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)