L2136
Lauric acid N,N-dimethylamide
~95%
Sinónimos:
N,N-Dimethyldodecanamide, N,N-Dimethyllauramide
About This Item
Ensayo
~95%
Formulario
liquid
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C14H29NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(16)15(2)3/h4-13H2,1-3H3
Clave InChI
BDYUSDIJIDGWCY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)