L1412
Enzimas lisadoras from Trichoderma harzianum
lyophilized powder
Sinónimos:
Glucanex®
About This Item
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥10 units/g
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
- para aislamiento de protoplastos[1]
- para hidrolizar la poli(1-3)-glucosa del glucano de la pared celular de la levadura antes de la transformación en esferoplastos de levadura[2]
- para la lisis de las células vegetativas de Aspergillus niger [3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Definición de unidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?