Saltar a
L131
L-745,870 hydrochloride
Sinónimos:
3-[[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
309,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1000,00 €
850,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19ClN4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
363.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19ClN4.ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);1H
InChI key
GFFJYISJZJIKAF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Biochem/physiol Actions
Selective D4 dopamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under license from Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. for use solely for preclinical researchy purposes (i.e., not for the administration to or other use in humans).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
U101G119A9736
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL
solubility
H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
solubility
DMSO: 0.39 mg/mL, ethanol: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white
color
white
color
yellow
color
white to beige
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)