K4389
KR-32568
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
[5-(2-Methyl-5-fluorophenyl)furan-2-ylcarbonyl]guanidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: ~10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1-c2ccc(o2)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-7-2-3-8(14)6-9(7)10-4-5-11(19-10)12(18)17-13(15)16/h2-6H,1H3,(H4,15,16,17,18)
Clave InChI
DTLDHYBZLVASJQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC9A1(6548)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)