Merck
I7904
Sigma-Aldrich
Indomethacin heptyl ester
methyl acetate solution, ≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
455.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
methyl acetate solution
potencia
0.04 μM IC50 (for human recombinat COX-2)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C26H30ClNO4/c1-4-5-6-7-8-15-32-25(29)17-22-18(2)28(24-14-13-21(31-3)16-23(22)24)26(30)19-9-11-20(27)12-10-19/h9-14,16H,4-8,15,17H2,1-3H3
Clave InChI
PYBCHCVNKGZCOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used to inhibit COX-1 and COX-2. To achieve 50% inhibition of human recombinant COX-2 use I7904 at 0.04 uM/mL .
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent cyclooxygenase-2 inhibitor. 1700 times greater activity against COX-2 than COX-1.
Otras notas
Derivatized indomethacin.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)