Merck
I5629
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
HN(CH2COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.10
Beilstein:
878499
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98%
mp
243 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives