I3631
Isopentyl nitrite
Sinónimos:
Isoamyl nitrite
About This Item
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?