I2516
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
20-60 units/mg protein (biuret)
composición
Protein, ~20%
temp. de almacenamiento
−20°C
Calidad
Essentially free of aconitase activity.
Definición de unidad
Forma física
Inhibidor
producto comparable
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?